Learn More
Safranin O, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474331 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474331 5 g -
11484331 25 g -
11494331 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474331 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215204005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 477-73-6
Summenformel C20H19ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 350.85
MDL-Nummer MFCD00011759
InChI-Schlüssel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 2, Gossypimine
PubChem CID 2723800
IUPAC-Name 2,7-Diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-yliumchlorid
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Safranine O
Namenshinweis Stains and Dyes
Formelmasse 350.84
Farbe Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.