missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saikosaponin A, TRC

Artikelnummer. 30417253
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417253 5 mg 5 Milligramm
30427120 25 mg 25 Milligramm
30410220 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30417253 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS0839005MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20736-09-8
Summenformel C42 H68 O13
Molekulargewicht (g/mol) 780.98
Synonym β-D-Galactopyranoside, (3β,4α,16β)-13,28-epoxy-16,23-dihydroxyolean-11-en-3-yl 6-deoxy-3-O-β-D-glucopyranosyl-, Saikosaponin A (8CI), (3β,4α,16β)-13,28-Epoxy-16,23-dihydroxyolean-11-en-3-yl 6-deoxy-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-galactopyranoside, Oleanane, β-D-galactopyranoside deriv., Salikosaponin A
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]3CCC4(C)C(CCC5(C)C4C=CC67OCC8(CCC(C)(C)CC68)[C@@H](O)CC57C)[C@]3(C)CO)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Saikosaponin A
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C42H68O13/c1-21-28(46)30(48)31(49)34(52-21)55-33-29(47)22(18-43)53-35(32(33)50)54-27-10-11-37(4)23(38(27,5)19-44)8-12-39(6)24(37)9-13-42-25-16-36(2,3)14-15-41(25,20-51-42)26(45)17-40(39,42)7/h9,13,21-35,43-50H,8,10-12,14-20H2,1-7H3/t21-,22-,23?,24?,25?,26+,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35+,37?,38+,39?,40?,41?,42?/m1/s1
Formelmasse 780.466
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.