Learn More
Saint-Gobain™ Bytac™ Oberflächenschutze
Schutz durch FEP-Fluorpolymer für alle Oberflächen
Marke: Saint-Gobain™ D1069329
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Put the protection of FEP fluoropolymer on any surface
- Hergestellt aus einer FEP-Films-Schicht, die mit einer unterstützenden Deckschicht aus Vinyl oder Aluminium verbunden ist (die Deckschicht ist mit einem druckempfindlichen Acrylkleber beschichtet)
- Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
- Dient zum Schutz von Oberflächen gegen die Absorption von toxischen oder radioaktiven Chemikalien
- Korrosive Chemikalien, Farben, Öle, Fette und klebrige Substanzen werden mit einem feuchten Schwamm einfach weggewischt
- Kann mit einer Schere einfach zugeschnitten werden
- Einfache Handhabung—Einfach das Schutzpapier von der haftenden Deckschicht abziehen und auf die Oberfläche aufbringen
Bestellinformation
Bytac-Schutzfolie mit Vinyl-Deckschicht wird für Temperaturen bis zu 93 °C (200 °F) empfohlen; mit Deckschicht aus Aluminiumfolie ist sie bis zu 182 °C (360 °F) verwendbar.