Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-80 Schläuche
Artikelnummer. 11764708
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0,02 in.
0,04 in.
0,05 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,03 in.
0,06 in.
0,07 in.
0,09 in.
Dicke (angloamerikanisch):
0,01 in.
0,015 in.
0,02 in.
Packungsgröße:
150 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Dicke (angloamerikanisch) unitSize
11764708 0,01 in. 0,03 in. 0,01 in. 150 Meter
15670211 0,02 in. 0,06 in. 0,02 in. 150 Meter
10696965 0,05 in. 0,09 in. 0,02 in. 150 Meter
15385372 0,04 in. 0,07 in. 0,015 in. 150 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11764708 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. AAD04091
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tygon™ ND 100-80 Schläuche für Hersteller von Medizinprodukten.
Speziell formuliert mit einem höheren Härtegrad, der eine hohe Beständigkeit gegen Knicken und Kollaps ermöglicht
Tygon™ ND 100-80 Schläuche werden aus einem biokompatiblen Polymer hergestellt, das nicht mit DEHP formuliert ist. Diese Schläuche sind glasklar, um die Flüssigkeitsströmung leicht sichtbar zu machen. Die physikalischen Eigenschaften von Tygon ND 100-80 ermöglicht die Herstellung von Rohren mit kleinerem Durchmesser und hoher Knick- und Kollapsfestigkeit.
  • Knickfest durch hohe Steifigkeit
  • Kompatibel mit Blut
  • Kristallklar für eine einfache Visualisierung des Flüssigkeitsflusses
  • Glatte Innenbohrung
  • Geringere Flexibilität für Sauganwendungen
  • Tygon™ ND 100-80 hat die Anforderungen des biologischen Tests für Kunststoffe der Klasse VI, wie beschrieben, erfüllt. USP <88> (2017)
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Compliance
Zulassung nach UPS Klasse VI und REACH-konform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Material Tygon ND-100-80
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,03 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0.76 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,01 in.
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizinische Qualität
Anschlussgröße Needle Gauge: 30
Farbe Klar
Produkttyp Schläuche