Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-80 Schläuche
Speziell formuliert mit einem höheren Härtegrad, der eine hohe Beständigkeit gegen Knicken und Kollaps ermöglicht
318.00 € - 545.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Material | Tygon ND-100-80 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizinische Qualität |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11764708
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04091 |
0.01 Zoll | 0.03 Zoll | 0.01 Zoll |
318.00 €
150 Meter |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15670211
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04103 |
0,02 in. | 0,06 in. | 0,02 in. |
368.00 €
150 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10696965
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04133 |
0.05 Zoll | 0.09 Zoll | 0.02 Zoll |
545.00 €
150 Meter |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15385372
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04127 |
0.04 Zoll | 0.07 Zoll | 0.015 Zoll |
347.00 €
150 Meter |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Speziell formuliert mit einem höheren Härtegrad, der eine hohe Beständigkeit gegen Knicken und Kollaps ermöglicht
- Entwickelt für medizinische Produkte, bei denen kein DEHP-Kunststoffmaterial eingesetzt werden darf
- Kompatibel mit medizinischen Geräten für Blutkontakt
- Klare und glasglatte Innenbohrung für bessere Sichtbarkeit
- Eingeschränkte Flexibilität für Sauganwendungen
- Erhältlich in fünf sehr kleinen Größen für verschiedene chirurgische Anwendungen
- Starr genug für die Handhabung und weich genug, um Durchstiche zu reduzieren
- Sterilisationsmethoden: Autoklavierbar, Gas und Strahlung
Katheter, IV- oder intraartriale Infusion und andere chirurgische Anwendungen
Compliance
Zulassung nach UPS Klasse VI und REACH-konform.
Spezifikation
Tubing | |
Tygon ND-100-80 | |
Medizinische Qualität | |
Durchsichtig |