Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ B-44-3 Rohr
Beschreibung
Tygon S3™ B-44-3 Schlauch für den Getränketransfer von Saint-Gobain ist phthalatfrei und wurde speziell so formuliert, dass es weder den Geschmack noch den Geruch von Flüssigkeiten beeinträchtigt, die es durchströmen, einschließlich Erfrischungsgetränken und Säften. Es ist nicht benetzend, wodurch es sich leicht vollständig entleeren und ausspülen lässt, und seine glasartige Klarheit ermöglicht es, den Getränkefluss während der Verarbeitung einfach zu überwachen und anzupassen.
- Glasklar für einfache visuelle Durchflusskontrolle
- Leicht und flexibel für eine einfache und schnelle Installation
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Die wasserabweisenden Eigenschaften ermöglichen eine einfache Reinigung und vollständige Entwässerung.
- BPA- und Phthalat-frei
Typische Anwendungen
- Transfer von Speisen und Getränken
- Speisen- und Getränkeausgabe
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA (CFR Teil 175.300 Kriterien), 3-A, NSF, Japanisches Lebensmittelhygienegesetz Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG, 10/2011/EU |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,18 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,8 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,093 in. |
| Mehr anzeigen |