Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Artikelnummer. 15680211
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,375 in.
1/16 in.
1/4 in.
5/32 Zoll
7/8 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,625 in.
1 1/8 Zoll
3/16 Zoll
5/16 Zoll
7/32 Zoll
Maximaler Druck:
12 psi bei 73 Grad F
13 psi (bei 73°F)
17 psi bei 73 Grad F
36 psi bei 73 Grad F
69 Psi bei 73 Grad F
Dicke (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/32 Zoll
1/8 Zoll
1/8 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 15680211
Marke: Saint Gobain Life Sciences ACF00003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb
  • Bio-basierte Formulierung und ist BPA- und Phthalat-frei
  • Bietet hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
  • Die glatte, polierte Innenwand verhindert Anhaftungen und erleichtert so die Reinigung
  • Die Spulen sind zur einfachen Messung in 30.4 cm-Intervallen (1 Fuß) markiert
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • Besonders starke Wände halten vollem Vakuum bei Raumtemperatur (29.9 Zoll [759 mm] Quecksilber bei 23 °C [73 °F] und bis 27 Zoll [686 mm] Quecksilber bei 60 °C [140 °F]) stand
  • Sterilisiert mit konventionellen Autoklaviermethoden (Dampf 30 min bei 15 psi, 121 °C) und Ethylenoxid
  • Geräteanschluss, Belüftung, Abfluss und andere allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Kondensatoren
  • Inkubatoren
  • Exsikkatoren
  • Gasleitungen
  • Ablassleitungen
Compliance
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Tygon S3 E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/16 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Farbe Durchsichtig
Flexibility 3 mm bend radius
Maximaler Druck 69 Psi bei 73 Grad F
Produkttyp Schläuche