Learn More
Saint-Gobain Tygon S3™ E-LFL Schläuche ohne DEHP
Marke:  Saint-Gobain AVX42017
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15187054
  • 118.00 € / 7.50 Meter
Verfügbar ab
04-06-2021
Spezifikation
20 psi
6.4 mm
3/8 Zoll
25 ft.
1/16 Zoll
1/4 Zoll
Kunststoff
9.5 mm
7.62 m
1.6 mm