Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ultra-chemikalienbeständige Schläuche, Formel 2375
Verwenden Sie diese Schläuche in stark regulierten Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe und Gebäudereinigung. Die Saint Gobain Life Sciences Tygon™ Formel 2375 chemikalienresistenten Schläuche bieten eine einzigartige Kombination von chemischer Resistenz, Klarheit und Flexibilität.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences AJK42064
Artikelnummer. 15195323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.75 €
    598.20 € / 7.50 Meter
    Sparen 47.55 €
    7% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-06-2026
Beschreibung
Verwenden Sie diese Schläuche in stark regulierten Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe und Gebäudereinigung. Die Saint-Gobain™ Tygon™ Formel 2375 chemikalienresistenten Schläuche bieten eine einzigartige Kombination von chemischer Resistenz, Klarheit und Flexibilität.
  • Chemikalienresistente Schläuche für Anwendungen mit Lebensmitteln und Getränken
  • Praktisch unbeeinflusst von Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen
  • Außergewöhnliche chemische Widerstandsfähigkeit
  • Ohne DEHP für hohe Reinheit
  • Ohne Weichmacher für geringe Mengen an extrahierbaren Stoffen
  • Sicherere Entsorgung – setzt kein schädliches und korrosives Hydrochloridgas frei
  • Glattere Innenfläche – für besseren Fluss und Hemmung von Partikelansammlungen
  • Geringe Sorption – minimiert Kreuzkontaminationen
  • Klare Schläuche für einfachere und bessere Beobachtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 in.
Tygon
35 mm
7.6 m
4,8 mm
25,4 mm
1,38 in.
25 ft.
0,19 in.