Learn More
Tocris Bioscience™ SAK 3
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18707118
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18707118 5 mg 5 Milligramm
18750179 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18707118 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6239/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent CaV3.1/3.3 activator; orally bioavailable
SAK 3 is a potent CaV3.1 and CaV3.3 activator. Enhances CaV3.1 and CaV3.3, but not CaV3.2 activity at concentrations of 0.01 - 10 M in neuro2A cells in vitro. Elevates ACh levels in hippocampus. Rescues impaired memory-related behaviors, promotes adult neurogenesis and displays antidepressant-like effects in OBX mice. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 8′-methyl-2′,4-dioxo-2-(piperidin-1-yl)-2′H-spiro[cyclopent[2]ene-1,3′-imidazo[1,2-a]pyridine]-3-carboxylate
CAS 1256269-87-0
Menge 5 mg
Ziel Cav3.x Channel Activators
Summenformel C20H23N3O4
Reinheit 98%