Learn More
Salicylaldoxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758744
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
94-67-7
C7H7NO2
137.14
MFCD00002120
GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
6740756
(6Z)-6-[(hydroxyamino)methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
ON\C=C1\C=CC=CC1=O
94-67-7
C7H7NO2
137.14
MFCD00002120
GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
6740756
(6Z)-6-[(hydroxyamino)methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
ON\C=C1\C=CC=CC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Salicylaldoxime
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Farbe Bordeaux bis Violett-Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(HO)C6H4CH=NOH
Menge 25 g
Beilstein 08, 49
Merck Index 15, 8464
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylaldoxime
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.