Learn More
Salicylhydroxaminsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-191534
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
89-73-6
C7H7NO3
153.14
HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
salicylhydroxamic acid, 2-hydroxybenzohydroxamic acid, salicylohydroxamic acid, sham, salicylohydroximic acid, benzamide, n,2-dihydroxy, 2-hydroxybenzhydroxamic acid, o-hydroxybenzohydroxamic acid, sha, 2,n-dihydroxy-benzamide
66644
CHEBI:45615
N,2-dihydroxybenzamid
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NO)O
89-73-6
C7H7NO3
153.14
HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
salicylhydroxamic acid, 2-hydroxybenzohydroxamic acid, salicylohydroxamic acid, sham, salicylohydroximic acid, benzamide, n,2-dihydroxy, 2-hydroxybenzhydroxamic acid, o-hydroxybenzohydroxamic acid, sha, 2,n-dihydroxy-benzamide
66644
CHEBI:45615
N,2-dihydroxybenzamid
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Salicylhydroxamic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 177.0°C to 185.0°C
Farbe beige-rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4C(=NOH)OH
Menge 5 g
Beilstein 10,98
Merck Index 15,8468
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, diethyl ether, soluble with alkalies
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylhydroxamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.