Learn More
Thermo Scientific™ Salmonella Chromogenes Medium
Artikelnummer. 12977178
Artikelnummer. 12977178 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO0958A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren und differenzieren Sie mit diesem selektiven und differenziellen gebrauchsfertigen Medium Salmonella-Arten von anderen Enterobacteriaceae.
Isolieren und differenzieren Sie Salmonella-Spezies von anderen Enterobacteriaceae mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella chromogenen Medium. Entwickelt zur Identifizierung von Salmonella-Spezies auf der Grundlage ihrer Verwendung eines chromogenen Substrats. Die Zugabe von Gallensalzen, Novobiocin und Cefsulodin hemmt gramnegative Organismen, Proteus- bzw. Pseudomonas-Wachstum.
Isolieren und differenzieren Sie Salmonella-Arten von anderen Enterobacteriaceae mit dem chromogenen Salmonella-Medium.
  • Die leicht ablesbare Kombination zweier Chromogene unterscheidet Salmonellen optisch von anderen Enterobacteriaceae.
  • Selektiv für Salmonellen durch die Zugabe von Gallensalzen, Novobiocin und Cefsulodin.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Traditionell hängen die zur Differenzierung von Salmonella-Arten verwendeten Medien von anderen Mitgliedern der Familie Enterobacteriaceae von der Fähigkeit der Salmonellen-Arten ab, Schwefelwasserstoff in Verbindung mit ihrer Fähigkeit zur Fermentation von Lactose zu erzeugen.1, 2 Dies sind jedoch im Wesentlichen unzureichende Verfahren, bei denen eine beträchtliche Anzahl von Arten diese Merkmale nicht aufweist. Chromogene Medien wurden für die schnelle und zuverlässigere Identifizierung von Salmonellenentwickelt.
Salmonella Chromogenes Medium kombiniert zwei Chromogene für den Nachweis von Salmonella-Arten: 5-Brom-6-Chlor-3-Indolylcaprylat (Magenta-Caprylat) und 5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl b-D Galactopyranosid (X-gal). X-gal ist ein Substrat für das Enzym b-D-Galaktosidase. Die meisten Enterobacteriaceae sind b-D-Galactosidase-positiv und produzieren blaue Kolonien auf dem chromogenen Salmonella-Medium. Die Hydrolyse des chromogenen Mag-Caprylats durch laktosenegative Salmonellen-Arten führt zu magentafarbenen Kolonien, die sich leicht von den blau gefärbten Kolonien anderer Organismen unterscheiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Agar
Füllgewicht 18 g ± 1.0 g
Menge 10