Learn More
MP Biomedicals™ Salt Mix USP XIV
Artikelnummer. p-7113095 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 kg
10 kg
50 kg
Artikelnummer. 11495662
Marke: MP Biomedicals™ 0290285002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mineral Mix for rodent diet.
  • Calcium Carbonate 6.86%
  • Calcium Citrate 30.83%
  • Calcium Biphosphate Monobasic 11.28%
  • Manganese Carbonate 3.52%
  • Magnesium Sulfate.7H2O 3.83%
  • Potassium Chloride 12.47%
  • Dipotassium Phosphate 21.88%
  • Sodium Chloride 7.71%
  • Copper Sulfate.5H2O 0.00777%
  • Ferric Citrate (16-17% Fe) 1.52815%
  • Manganese Sulfate.H2O 0.02008%
  • Potassium Aluminum Sulfate 0.00923%
  • Potassium Iodide 0.00405%
  • Sodium Fluoride 0.05070%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nagetierfutter
Menge 2 kg