Learn More
Alfa Aesar™ Samarium(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO)
Marke: Alfa Aesar™ 011232.14
Weitere Details : CAS : 10361-82-7 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge | 25g |
---|
Chemische Identifikatoren
10361-82-7 | |
MFCD00011235 |
Spezifikation
Samarium(III) chloride hydrate | |
(REO) | |
14,8347 | |
256.71 (Anhydrous) | |
99.99% | |
Acidic | |
110°C (in -5H2O) |
10361-82-7 | |
MFCD00011235 | |
Soluble in water. | |
Nasse kristalline Aggregate | |
Reacton™ | |
Hygroscopic | |
25g |