Learn More
Samarium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Catalog Number p-4408157
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12060-58-1
Sm2O3
MFCD00011237
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12060-58-1
Sm2O3
MFCD00011237
Samarium(III) oxide is used in optical and infrared absorbing glass to absorb infrared radiation. It finds use as a neutron absorber in nuclear power reactors to control the reaction. It is also used as a catalyst for the dehydration of primary alcohols to aldehydes or ketones. It forms samarium perchlorate when treated with perchloric acid, which is used as a reference material for checking the wavelength scale of a spectrophotometer in the range of 200 to 500 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Samarium(III) oxide
Schmelzpunkt 2300°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 348.7
Brechungsindex 1.97
Aussehen Off-white powder
Dichte 8.347g/cm3 at 20°C