missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
SAMD14 Polyclonal specifically detects SAMD14 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SAMD14 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Zusammensetzung | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Alias | sterile alpha motif domain containing 14 |
| Gensymbole | SAMD14 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?