Learn More
SAMD8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SAMD8 |
---|---|
Konzentration | 0.4 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885165
|
Proteintech
26815-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875165
|
Proteintech
26815-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
A bidirectional lipid cholinephosphotransferases capable of converting phosphatidylcholine (PC) and ceramide to sphingomyelin (SM) and diacylglycerol (DAG) and the inverse reaction. Direction is dependent on the relative concentrations of DAG and ceramide as phosphocholine acceptors. Directly and specifically recognizes the choline head group on the substrate. Also requires two fatty chains on the choline-P donor molecule in order to be recognized efficiently as a substrate. May not function strictly as a SM synthase. Inhibited by bacterial PC-phospholipase C inhibitor D609. Localized to Golgi apparatus; Golgi membrane; multi-pass membrane protein. Possibly present on Brain, heart, kidney, liver, muscle and stomach.Spezifikation
SAMD8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96LT4 | |
142891 | |
SAMD8 Fusion Protein Ag25310 | |
Primary | |
-20°C | |
SAMD8 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SAMD8, SMSr | |
SAMD8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |