Learn More
KARTELL Probenbehälter
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss (PFA) zur Probenahme, zum Transport und zur Lagerung.
- PFA-Spurenanalysegeräte behalten ihre Stabilität bei Temperaturen von -200 °C bis
+260 °C (-328 °F °bis +500 °F). - PFA wird ohne Metalle wie Kalzium, Aluminium, Eisen, Magnesium, Nickel, Kupfer, Mangan oder Zink hergestellt. Diese Metalle können aus anderen Behältern in Proben gelangen und diese verunreinigen.
- PFA ist gegenüber den meisten Reagenzien inert, einschließlich Salpetersäure und Salzsäure, die routinemäßig zur Reinigung von Laborgeräten für die Spurenanalytik verwendet werden. Diese Stabilität verringert das Risiko einer Kreuzkontamination erheblich.
- PFA-Behälter verlängern häufig die Stabilität von Standards mit niedriger (ppb) Konzentration. Durch diese Stabilität werden Zeit und Kosten für die Erneuerung von Standardlösungen für die Spurenanalyse reduziert.
- Die Lichtdurchlässigkeit ist wichtig für genaue Messungen mit volumetrischen Laborgeräten.
- Die Reinigung herkömmlicher Laborgeräte für die Spurenanalyse ist zeitaufwändig und kostspielig. Die hydrophoben und antiadhäsiven Eigenschaften der außergewöhnlich glatten Oberfläche der PFA-Laborgeräte vereinfachen den Reinigungsprozess und machen sie somit ideal für die Spurenanalytik.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Material | PFA |
| Form | Zylindrisch |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,03 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |