Learn More
Cole-Parmer™ Probenvorbereitung RNase-/DNase-frei, behandelte Mahlperlen aus Kieselgel
Säuregewaschene RNase-/DNase-frei, behandelte Mahlperlen aus Kieselgel
Marke:  Cole-Parmer™ 2161
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12534166
  • 301.00 € / 200 Gramm
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für die meisten Basis-Zelllyseanwendungen mit dem Geno/Grinder
  • Behandelt, um kontaminierende Enzyme zu inaktivieren und feine Partikel und Verunreinigungen zu entfernen.
  • Die Größe der Perlen reicht von 800–1000 μm
  • Kompatibel mit allen SPEX SamplePrep Titerplatten und Fläschchen.
Spezifikation
Spezifikation
Grinding Beads
2010 Geno/Grinder
200 g
Molecular Biology Grade
2010 Geno/Grinder
800 bis 1000 μm