Learn More
Buerkle™ Probenbeutel SteriBag Blue
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16399541 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
650 ml
1650 ml
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16399541 1650 ml 250 Stück
16389541 650 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16399541 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53447012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der sterile Probenbeutel SteriBag Blue ist speziell für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet. Um der Gefahr von Fremdkörpern in der Produktion vorzubeugen, sind der Probenbeutel sowie der Aufreiß-Verschluss in einem
  • PE, blau
  • Gute Sichtbarkeit und bei der visuellen Kontrolle zuverlässig zu entdecken
  • Flüssigkeitsdicht, zum Aufbewahren und Transportieren von festen, halbfesten sowie flüssigen Medien
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Steril, RNasen-, DNase- und pyrogenfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Probenbeutel
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelzertifikat
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmitteln
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Füllvolumen 1650 ml
Anzahl pro Packung 250
Abmessungen (L x B) 305 x 178 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,01 in.
Produkttyp Probenbeutel
Kapazität (metrisch) 1650 ml
Länge (metrisch) 305 mm
Breite (metrisch) 178 mm