Learn More
Sand, reinst, SLR, Ottawa, 20 bis 30 mesh, Fisher Chemical
Catalog Number 10020262
67.84 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
silanedione
O=[Si]=O
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
silanedione
O=[Si]=O
Sand, Extra Pure, SLR, Ottawa, 20-30 Mesh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 2230 °C
Schmelzpunkt 1610 °C
Farbe Beige
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Formelmasse 60.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter