Learn More
Cole-Parmer™ Kugelventil für Hygienebereiche
Beschreibung
- Benetzte Teile: Edelstahl 316 mit sanitärer Oberfläche und PTFE-Dichtungen
- Die Ventilsitze bestehen aus voll vergossenem PTFE
- Jedes Ventil verfügt über einen Verriegelungsgriff
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl und PTFE |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 4,125 in. |
| Einlass | 3/4-Zoll Tri-Clamp |
| Auslassanschluss | 3/4-Zoll Tri-Clamp |
| Maximaler Druck | 1000 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 400 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 204 °C |
| Produkttyp | Kugelventil für Hygienebereiche |