Learn More
Cole-Parmer Sanitär-Klemmverschraubungen, gerader konzentrischer Reduzierer, Edelstahl 316
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen sowie für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Edelstahl 316L (SS) bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber korrosiven Säuren und Basen. Eine gemeinsame —Mittellinie ist hilfreich, wenn Kavitation vorhanden ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 3 A;FDA |
| Auslassanschluss | Hygienisch |
| Form | Gerade |
| Enthält | 2 bis 1 in. Sanitärklemmengröße |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.