Learn More
Masterflex™ Sanitary Clamp to Hose Barb Straight Adapter Fittings
Click to view available options
Enthält:
1,5 in. Tri-Clamp
Beschreibung
- Ideal für allgemeine und Einweg-Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Ermitteln Sie, welcher Anschlusstyp für Ihre Anwendung erforderlich ist. Wenden Sie sich hierzu an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung*
- Weltweiter Marktführer dank einer Vielzahl von Materialien für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderspezifische Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Erfüllen Sie die Anforderungen für USP Klasse VI, FDA, REACH und California Proposition 65
- Oberflächenbeschichtung bis 15 Mikrometer minimiert Adhäsion oder Einschluss
- Verpackt unter Reinraumbedingungen von ISO-Klasse 7 mit anspruchsvollen Toleranzen
- Kompatibel mit anderen Tri-Clamp™ Verbindungsstücken
- Die hygienischen gezahnten Tri-Clamp-Adapter sind ideal für den Einsatz in der biopharmazeutischen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für die Herstellung von Einwegprodukten.
- Die Anschlüsse sind aus phthalatfreiem Polypropylen (PP) gefertigt und enthalten keine Bestandteile tierischen Ursprungs
- Sie zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus und können durch Gammabestrahlung, EtO, E-Strahl oder Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Verpackungsmenge | 6 |
| Schlauchanschluss | 1/4 in. |
| Enthält | 1,5 in. Tri-Clamp |
| Produkttyp | Adapter mit Stecktülle für Hygienebereiche |