Learn More
Masterflex™ Hygieneklemmen aus PVDF
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Klemme |
| Material | PVDF |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sanitäranschluss |
| Größe (metrisch) Griff | 25,4 bis 38,1 mm |
| Temperaturresistenz (metrisch) | 138 °C |