missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAP30 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18476517 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18476517 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18476517 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP192648AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SAP30 Polyclonal antibody specifically detects SAP30 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SAP30
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 30 kDa Sin3-associated polypeptide, histone deacetylase complex subunit SAP30, Sin3 corepressor complex subunit SAP30, Sin3A-associated protein, 30kDa, Sin3-associated polypeptide p30, sin3-associated polypeptide, 30 kDa, Sin3-associated polypeptide, 30kDa
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 170 and 220 of human Sin3A-Associated Protein, 30kDa using the numbering given in entry NP_003855.1 (GeneID 8819).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8819
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.