Learn More
Greiner Bio-One Sapphire 0.2 ml PCR-Röhrchen mit angebrachter gewölbter Kappe
Geeignet für Echtzeit-/quantitative PCR. Greiner Bio-One Sapphire 0.2 ml PCR-Röhrchen mit angebrachter gewölbter Kappe sind frei von nachweisbaren DNase, RNase, humaner DNA, Endotoxinen und PCR-Inhibitoren.
Marke:  Greiner Bio-One 671275
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13024963
  • 134.62 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen mit medizinischer Qualität
  • Dünnwandig für effiziente Wärmeübertragung während der Amplifikation
  • Erhältlich in verschiedenen Farben
Spezifikation
Spezifikation
Grün
0.2 ml
Polypropylen
Kuppelform