Learn More
Greiner Bio-One Sapphire 0.2 ml PCR-Röhrchen mit angebrachter gewölbter Kappe
Geeignet für Echtzeit-/quantitative PCR. Greiner Bio-One Sapphire 0.2 ml PCR-Röhrchen mit angebrachter gewölbter Kappe sind frei von nachweisbaren DNase, RNase, humaner DNA, Endotoxinen und PCR-Inhibitoren.
134.62 € - 950.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
---|---|
Material | Polypropylen |
Verschlusstyp | Kuppelform |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13044953
|
Greiner Bio-One
671201 |
Naturfarben |
142.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13004963
|
Greiner Bio-One
671273 |
Rot |
134.62 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13014963
|
Greiner Bio-One
671274 |
Blau |
134.62 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13024963
|
Greiner Bio-One
671275 |
Grün |
134.62 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13034963
|
Greiner Bio-One
671276 |
Gelb |
134.62 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13044963
|
Greiner Bio-One
671277 |
Lila |
134.62 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13054963
|
Greiner Bio-One
671281 |
Diverse |
134.62 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905321
|
Greiner Bio-One
671201 |
Naturfarben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15945321
|
Greiner Bio-One
671276 |
Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15915321
|
Greiner Bio-One
671273 |
Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15955321
|
Greiner Bio-One
671277 |
Lila |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15925321
|
Greiner Bio-One
671274 |
Blau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15935321
|
Greiner Bio-One
671275 |
Grün |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Aus Polypropylen mit medizinischer Qualität
- Dünnwandig für effiziente Wärmeübertragung während der Amplifikation
- Erhältlich in verschiedenen Farben
Spezifikation
0.2 ml | |
Polypropylen | |
Kuppelform |