Learn More
Greiner Bio-One Saphir-Filterspitze, steril
Artikelnummer. 17181846
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1.250 μl
Packungsgröße:
960 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17181846 10 μl 960 Stück
17101856 20 μl 960 Stück
17111856 100 μl 960 Stück
17121856 200 μl 960 Stück
17131856 300 μl 960 Stück
17141856 1.250 μl 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17181846 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 771353
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Greiner Bio-One Saphir-Filterspitzen – Universell passend für alle gängigen Pipetten, frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxinen) und nicht zytotoxisch.
  • Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, einschließlich Mehrkanalpipetten
  • Frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine)
  • Nicht zyktotoxisch
  • Genauigkeit& Genauigkeit gemäß ISO 8655
  • Hergestellt aus hochtransparentem, reinem Polypropylen
  • Leicht ablesbare Graduierung für schnelle Volumenprüfungen
  • Hydrophober Polyethylen-Filter (ohne Zusatzstoffe) zum Schutz vor Kreuzkontamination und Aerosolen
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt in der EU (Österreich) und nach internationalen Normen getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Gestellfarbe Klar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Modell Standard
Länge (angloamerikanisch) 1,22 in.
Länge (metrisch) 31 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137
Reinigungsnachweise Frei von DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine); nicht zytotoxisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelles Handling von Flüssigkeiten
Format Racks
Menge 5760 Packungen
Farbcode Rot
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform, Eppendorf Referenz, Gilson Pipetmax, Marke, Socorex
Skala Ja
Produktlinie Saphir
Material Reines Polypropylen
Graduierungen 0,5 μL, 2 μL, 10 μL