Learn More
Invitrogen™ Luminescence Enhancer For Solution Assays, Sapphire-II™ Enhancer
Chemolumineszenz-Verstärker, der das Quenchen in wässrigen Lösungen deutlich verringert und die Wellenlänge der Lichtemission optimiert.
Marke:  Invitrogen™ T2113
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Artikelnummer. 12674315
  • 256.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Sapphire-II-Chemilumineszenz-Enhancer sind wesentliche Bestandteile von Röhrchen- oder Mikrotiterplatten-basierten Assays und reduzieren den Effekt der wässrigen Löschung erheblich. Wellenlängen der Lichtemission werden ebenfalls durch Verstärker eingestellt. Sapphire-II-Enhancer verschiebt den maximalen Lichtausstoß auf 461 nm, von vorher 475 nm, was allein mit dem Dioxetan beobachtet wird. Die Verwendung von Sapphire-II Verstärker kann einen breiten dynamischen Bereich erzeugen, da die Sättigung des Photodetektors bei höheren Probenkonzentrationen weniger wahrscheinlich ist. Wässrige Umgebungen reduzieren die chemolumineszente Signalintensität von 1,2-Dioxetan-Substraten durch wasserinduziertes Quenchen. Chemilumineszenz-Verstärker erhöhen die Emissionseffizienz der Lichtproduktion, indem sie das Wasser von der Stelle der chemilumineszierenden Signalproduktion trennen.
  • Chemisch optimierte Formulierungen verbessern die Signalintensität in lösungsbasierten Anwendungen mit Substratlösungen auf Dioxetanbasis (CSPD™, CDP-Star™, Galacton™, Galacton-Plus™, Galacton-Star™ oder NA-Star™ Substrate)
  • Die Wahl des Sapphire-II-Enhancers erleichtert die Assay-Entwicklung, da der Anwender die Intensität und Wellenlänge des Assay-Signals der Lichtemission optimieren kann
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigkeit
Alkalische Phosphatase
Bewahren Sie das Produkt bei 4 °C auf.
NovaBright™, Sapphire-II™
AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.