Learn More
Invitrogen™ Sapphire™ Lumineszenz-Enhancer für Lösungs-Assays
Konzentriertes Reagenz, das für die Verwendung mit chemolumineszierenden Substraten wie AMPPD, CSPD, Galacton, Glucon oder Glucuron geeignet ist.
Marke: Invitrogen™ T2011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
Für die Verwendung mit chemilumineszierenden Substraten.Spezifikation
Chemilumineszenz-Enhancer | |
Sapphire Lumineszenz-Enhancer für Lösungs-Assays | |
96-Well-Platte |
Lagerung bei 2 bis 8 °C | |
2500 Assays |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.