Learn More
Skytec Saphir Nano Arbeitshandschuhe
Beschreibung
- Mittlere bis hohe Schnittfestigkeit: Stufe D (EN 388:2016)
- Das nahtlose Futter aus 21-Gauge-Material bietet ein beispielloses Maß an Fingerspitzengefühl für präzise Aufgaben.
- Die strapazierfähige Polyurethan-Handflächenbeschichtung gewährleistet einen guten Schutz vor Abrieb.
- Die verstärkte Daumenmulde erhöht die Haltbarkeit.
- Touchscreen-Funktionen zur Nutzung mit Bildschirmgeräten
- Design für Bewegungsfreiheit und Komfort bei langem Tragen
- Atmungsaktiver Handrücken zur Reduzierung von Schweißbildung
- Nahtloses Strickmaterial verhindert Hautirritationen
- Das elastische Handgelenkband sorgt für einen sicheren Sitz.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CAT II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Schneiden |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN420 |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | HPPE, Nylon, Stahlfaser, Polyurethan |
| Mehr anzeigen |