Learn More
Greiner Bio-One Sapphire PCR-Röhrchen mit angebrachter mattierter flacher Kappe
Zur Verwendung in RT/Quantitative PCR. Greiner Bio-One Saphir-PCR-Röhrchen mit angebrachter mattierter flacher Kappe sind mit dem Thermocycler kompatibel.
Marke: Greiner Bio-One 683276
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.29000kg
Beschreibung
- Dünnwandig für Wärmeübertragung während der Amplifikation
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Endotoxinen und PCR-Inhibitoren
- Verpackung mit Produktsymbolen für die Lagerung gekennzeichnet
- Wird für die Probenhandhabung verwendet
Spezifikation
Gelb | |
PCR | |
Polypropylen | |
PCR-Röhrchen mit angebrachten flachen Kappen |
0.2 ml | |
Nicht steril | |
Befestigte mattierte flache Kappe |