Learn More
Greiner Bio-One Saphir-Pipettenspitze, nicht steril
Description
- Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, einschließlich Mehrkanalpipetten
- Frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine)
- Nicht zyktotoxisch
- Genauigkeit& Genauigkeit gemäß ISO 8655
- Hergestellt aus hochtransparentem, reinem Polypropylen
- Leicht ablesbare Graduierung für schnelle Volumenprüfungen
- Vollständige Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt in der EU (Österreich) und nach internationalen Normen getestet
Spécification
Spécification
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Standard |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,01 in. |
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?