Learn More
Greiner Bio-One Saphir-Pipettenspitze, steril
Artikelnummer. 17565955
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
1.000 μl
Graduierungen:
0,5, 2, 10 μL
10, 50, 100 μL
200, 500, 1000 μL
Länge (metrisch):
31 mm
51 mm
82 mm
Länge (angloamerikanisch):
1,22 in.
2,01 in.
3,23 in.
Packungsgröße:
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Länge (metrisch) Länge (angloamerikanisch) unitSize
17565955 10 μl 0,5, 2, 10 μL 31 mm 1,22 in. 960 Stück
17575965 200 μl 10, 50, 100 μL 51 mm 2,01 in. 960 Stück
17565975 1.000 μl 200, 500, 1000 μL 82 mm 3,23 in. 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17565955 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 771352
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Greiner Bio-One Saphir Pipettenspitzen - Universell passend für alle gängigen Pipetten, frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxinen) und nicht zytotoxisch.
  • Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, einschließlich Mehrkanalpipetten
  • Frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine)
  • Nicht zyktotoxisch
  • Genauigkeit& Genauigkeit gemäß ISO 8655
  • Hergestellt aus hochtransparentem, reinem Polypropylen
  • Leicht ablesbare Graduierung für schnelle Volumenprüfungen
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt in der EU (Österreich) und nach internationalen Normen getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Gestellfarbe Klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Standard
Länge (angloamerikanisch) 1,22 in.
Länge (metrisch) 31 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137
Reinigungsnachweise Frei von DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine); nicht zytotoxisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelles Handling von Flüssigkeiten
Format Racks
Menge 5760 Packungen
Farbcode Rot
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Socorex, Marke, Gilson Pipetmax, Eppendorf Referenz, Eppendorf Research
Skala Ja
Produktlinie Saphir
Material Polypropylen
Graduierungen 0,5, 2, 10 μL