Learn More
Greiner Bio-One Saphir-Pipettenspitze, steril
Beschreibung
- Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, einschließlich Mehrkanalpipetten
- Frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine)
- Nicht zyktotoxisch
- Genauigkeit& Genauigkeit gemäß ISO 8655
- Hergestellt aus hochtransparentem, reinem Polypropylen
- Leicht ablesbare Graduierung für schnelle Volumenprüfungen
- Vollständige Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt in der EU (Österreich) und nach internationalen Normen getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Standard |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,01 in. |
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137 |
| Mehr anzeigen |