missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Saquinavir mesylate
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18075322
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18075322 10 mg 10 Milligramm
18095832 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18075322 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4418/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

HIV protease inhibitor

Saquinavir mesylate is an inhibitor of human immunodeficiency virus (HIV) protease (Ki values are <0.1 and 0.12 nM for HIV-2 and HIV-1 protease respectively). Exhibits high antiviral activity and low cytotoxicity. In silico docking models predict potential as an inhibitor of SARS-CoV-2 3CLpro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 149845-06-7
Summenformel C39H54N6O8S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Saquinavir mesylate
Menge 10 mg
Formelmasse 766.95
Reinheit >99%
Molekulargewicht 766.955
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.