Learn More
Tocris Bioscience™ Saquinavir mesylate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095832
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18095832 50 mg 50 Milligramm
18075322 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18095832 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4418/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
HIV protease inhibitor
Saquinavir mesylate is an inhibitor of human immunodeficiency virus (HIV) protease (Ki values are <0.1 and 0.12 nM for HIV-2 and HIV-1 protease respectively). Exhibits high antiviral activity and low cytotoxicity. In silico docking models predict potential as an inhibitor of SARS-CoV-2 3CLpro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149845-06-7
Summenformel C39H54N6O8S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saquinavir mesylate
Menge 50 mg
Formelmasse 766.95
Reinheit >99%
Molekulargewicht 766.955