Learn More
SAR1B Antibody (1C7), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18412805 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18412805 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18412805 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP222566MFV450
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
SAR1B Monoclonal antibody specifically detects SAR1B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SAR1B
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1C7
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 2310075M17Rik, ANDD, CMRD, EC 3.6.5, GTP-binding protein B, GTP-binding protein SAR1b, GTP-binding protein Sara, SAR1 homolog B (S. cerevisiae), SAR1a gene homolog (S. cerevisiae) 2, SAR1a gene homolog 2, SAR1a gene homolog 2 (S. cerevisiae), SARA2GTBPB, SARB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human SAR1B (1-198aa) purified from E. coli
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51128
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ