Learn More
Saralasin TFA Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 1026.07 |
| Menge | 50 mg |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Synonym | Aralasin 1-Sar-8-Ala-Angiotensin II |