Learn More
Sarcosinethyl-Ester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Sarcosine ethyl ester hydrochloride, It is used as intermediate in the synthesis of antienzyme agents for toothpaste. Found to be a marker for prostate cancer bioagression. It can be used to produce N-methyl-N-nitroso-glycine ethyl ester. This reaction will need reagent NaNO2, and the menstruum H2O and aq. acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sarcosin-Ethylester-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt in der Synthese von Antienzym-Agenten für Zahnpasta verwendet. Erwiesenermaßen ein Bioagressions-Marker bei Prostatakrebs. Geeignet zur Herstellung von N-Methyl-N-Nitroso-Glycin-Ethylester. Diese Reaktion benötigt NaNO2 als Reagenz und H2O und wässrige Essigsäure als Menstruum.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.1 g/ml.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Sarcosin-Ethylester-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt in der Synthese von Antienzym-Agenten für Zahnpasta verwendet. Erwiesenermaßen ein Bioagressions-Marker bei Prostatakrebs. Geeignet zur Herstellung von N-Methyl-N-Nitroso-Glycin-Ethylester. Diese Reaktion benötigt NaNO2 als Reagenz und H2O und wässrige Essigsäure als Menstruum.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.1 g/ml.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sarcosine ethyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 122°C to 126°C |
Strukturformel | CH3NHCH2CO2CH2CH3·HCl |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3911182 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 0.1g/mL. |
IUPAC-Name | Wasserstoffethyl-2-(methylamino)acetatchlorid |
Formelmasse | 153.61 |
Reinheit (%) | ≥98% |