Learn More
Sarkosin-Tert-Butyl-Ester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449728
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449728 25 g 25 Gramm
15439728 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63176.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5616-81-9 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sarcosintert-Butylester-Hydrochlorid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (0.3 g in 2 ml MeOH).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5616-81-9
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00080936
InChI-Schlüssel RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-sar-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylamino acetate hydrochloride, sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl sarcosinate hydrochloride, tert-butylsarcosinate hydrochloride, h-sar-otbuhcl, sarcosine t-butyl ester hydrochloride, n-methylglycine t-butyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-sar-otbu hcl
PubChem CID 11252350
IUPAC-Name tert-Butyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CNC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 137°C to 141°C
Farbe Weiß
Strukturformel CH3NHCH2CO2C(CH3)3·HCl
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (0.3 gram in 2 mL MeOH).
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver