Learn More
SARS-COV-2 NSP13 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236660 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30236660 20 μL 20 Mikroliter
30234967 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30236660 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 294671AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The SARS-COV-2 NSP13 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of sars-cov-2 SARS-COV-2 NSP13. This antibody recognizes virus antigen. The SARS-COV-2 NSP13 antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen SARS-COV-2 NSP13
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 400 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 43740578
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG