Learn More
SARS-CoV-2 ORF10 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18382703 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18382703 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18382703 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311939H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SARS-CoV-2 ORF10 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 ORF10 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SARS-CoV-2 ORF10
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS without Preservative
Gen-Alias 2019-nCoV ORF10, 2019-nCoV ORF10 Protein, COVID-19 ORF10, Human coronavirus ORF10 Protein, ORF10, ORF10 protein, SARS-CoV-2, SARSCoV2 ORF10 Protein, SARS-CoV-2 ORF10 Protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ORF10 Protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 13 amino acids near the carboxyl terminus of SARS-CoV-2 ORF10 protein. The immunogen is located within the last 50 amino acids of the SARS-CoV-2 ORF10 protein.
Reinigungsverfahren Peptide Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 43740576
Zielspezies SARS-CoV-2
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG