missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 ORF10 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18586625 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18586625 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18586625 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311939MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 ORF10 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 ORF10 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SARS-CoV-2 ORF10
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 2019-nCoV ORF10, 2019-nCoV ORF10 Protein, COVID-19 ORF10, Human coronavirus ORF10 Protein, ORF10, ORF10 protein, SARS-CoV-2, SARSCoV2 ORF10 Protein, SARS-CoV-2 ORF10 Protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ORF10 Protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 13 amino acids near the carboxyl terminus of SARS-CoV-2 ORF10 protein. The immunogen is located within the last 50 amino acids of the SARS-CoV-2 ORF10 protein.
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 43740576
Zielspezies SARS-CoV-2
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.