missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 ORF8 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18622168 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18622168 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18622168 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311934PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 ORF8 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 ORF8 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SARS-CoV-2 ORF8
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 2019-nCoV ORF8, 2019-nCoV ORF8 Protein, COVID-19 Non-structural protein 8, COVID-19 ns8, COVID-19 ORF8, Human coronavirus ORF8 Protein, Non-structural protein 8, ns8, ORF8 protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Non-structural protein 8, SARS-CoV-2 ns8, SARSCoV2 ORF8 Protein, SARS-CoV-2 ORF8 Protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ORF8 Protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near carboxyl terminus of SARS-CoV-2 ORF8 protein. The immunogen is located within the last 50 amino acids of the SARS-CoV-2 ORF8 protein.
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 43740577
Zielspezies SARS-CoV-2
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.