missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBA Lifesciences SARS-CoV-2 Peptide FVSEETGTL (HLA-A*0206)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16654754 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16654754 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16654754 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 67124901

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele

  • SARS-CoV-2 peptide FVSEETGTL (HLA-A*0206) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from SARS-CoV-2 is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0206 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.

Spezifikation

Reinheit >85%
Endotoxin-Gehalt Free
Format Lyophilisiertes Pulver
Menge 1 mg
Forschungskategorie T cell stimulation

Nur für Forschungszwecke.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.