Learn More
SARS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SARS2 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887114
|
Proteintech
17258-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877114
|
Proteintech
17258-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes the mitochondrial seryl-tRNA synthetase precursor, a member of the class II tRNA synthetase family. The mature enzyme catalyzes the ligation of Serine to tRNA(Ser) and participates in the biosynthesis of selenocysteinyl-tRNA(sec) in mitochondria. The enzyme contains an N-terminal tRNA binding domain and a core catalytic domain. It functions in a homodimeric form, which is stabilized by tRNA binding. This gene is regulated by a bidirectional promoter that also controls the expression of mitochondrial ribosomal protein S12. Both genes are within the critical interval for the autosomal domit deafness locus DFNA4 and might be linked to this disease. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.Spezifikation
SARS2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9JJL8, Q9NP81 | |
292759, 54938, 71984 | |
SARS2 Fusion Protein Ag10913 | |
Primary | |
-20°C | |
SARS2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
mtSerRS, SARS, SARS2, SARSM, Serine tRNA ligase, SerRS, SerRSmt, SERS, Seryl tRNA(Ser/Sec) synthetase, SYS | |
SARS2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |