Learn More
Sartorius Sartolab P20 Membran-Laborpumpe
Artikelnummer. 30057363 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0,2 bis 1,3 l/min
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
30057363 0,2 bis 1,3 l/min 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057363 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 180MP1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal von Sartolab Die Membran-Laborpumpe P20 verfügt über ein integriertes Druckentlastungsventil, das als Schutzmechanismus dient und sich bei Druckaufbau automatisch aktiviert, um den Druck abzubauen.
  • Sicherheitsmechanismus: Ausgestattet mit einem integrierten Druckbegrenzungsventil für einen sicheren Betrieb
  • Kompaktes Design: Platzsparend dank geringer Stellfläche für bequeme Aufstellung
  • Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfache Bedienelemente für problemlose Bedienung
  • Trockenlauffähigkeit: Selbstansaugende Pumpe, die ohne Flüssigkeit betrieben werden kann
  • Robuste Konstruktion: Spritzwassergeschützt gemäß Schutzart IP65, geeignet für anspruchsvolle Umgebungen
  • Bürstenloser Gleichstrommotor für weniger Wartungsaufwand
  • Integrierter Überhitzungsschutz für längere Lebensdauer
  • Vielseitige Steuerung: Dual-Mode-Funktionalität, die sowohl analoge als auch Impulssteuerung bietet (RC ) Fähigkeiten
  • Der RC Die Option umfasst eine spezielle Schnittstelle zur Integration von Fußschaltern, wodurch die Bedienungsfreundlichkeit und -flexibilität deutlich verbessert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 3,5 bar
Flussrate 0,2 bis 1,3 l/min
Pumpentyp Membranpumpe
Maximaler Druck 3.5 bar
Spannung 100/240 V